2,2'-Furil dioxime 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400953-5G OR400953-1G
APOSOR400953-5GEA 543 EUR
APOSOR400953-5G APOSOR400953-1G
2,2'-Furil dioxime 97%
2,2'-Furil dioxime
Mixture of isomers
Formula: C₁₀H₈N₂O₄
MW: 220.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075315
Núm. CAS: 522-27-0