2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR400965-5G
APOSOR400965-5GEA
114
EUR
APOSOR400965-5G
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,5900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11845925 Núm. CAS: 13719-61-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...