2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR400971-1G
OR400971-5G
APOSOR400971-1GEA
92.8
EUR
APOSOR400971-1G
APOSOR400971-5G
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Formula:
C₈H₆ClNO MW: 167.5900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019743 Núm. CAS: 6575-10-6 |