4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR400975-1G OR400975-5G
APOSOR400975-1GEA 0 EUR
APOSOR400975-1G APOSOR400975-5G
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703355
Núm. CAS: 53581-86-5