2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR400979-5G
APOSOR400979-5GEA 59.6 EUR
APOSOR400979-5G
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059233
Núm. CAS: 29866-54-4