2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40098-25G OR40098-5G
APOSOR40098-25GEA 112 EUR
APOSOR40098-25G APOSOR40098-5G
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉IO₂
Pto. de fusión: 105…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865214
Núm. CAS: 16932-44-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III