4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-m-anisic acid
OR401000-25G OR401000-5G
APOSOR401000-25GEA 172 EUR
APOSOR401000-25G APOSOR401000-5G
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269640
Núm. CAS: 85740-98-3