3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR401002-1G OR401002-5G
APOSOR401002-1GEA 94.4 EUR
APOSOR401002-1G APOSOR401002-5G
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, grado técnico
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167.6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505060
Núm. CAS: 473923-96-5