2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR401003-1G OR401003-5G
APOSOR401003-1GEA 125 EUR
APOSOR401003-1G APOSOR401003-5G
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236804
Núm. CAS: 58755-57-0