1-(Bromometil)-2-cloro-4-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR401009-1G OR401009-250MG
APOSOR401009-1GEA 335 EUR
APOSOR401009-1G APOSOR401009-250MG
1-(Bromometil)-2-cloro-4-nitrobenceno
1-(Bromometil)-2-cloro-4-nitrobenceno
Formula: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 42533-63-1
UN: 3261
ADR: 8,III