2-Cloro-6-nitrobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
OR401012-25G OR401012-5G
APOSOR401012-25GEA 458 EUR
APOSOR401012-25G APOSOR401012-5G
2-Cloro-6-nitrobenzaldehído
2-Cloro-6-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007204
Núm. CAS: 6361-22-4