Ácido 3-cloro-5-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR401023-1G OR401023-25G OR401023-5G
APOSOR401023-1GEA 30.6 EUR
APOSOR401023-1G APOSOR401023-25G APOSOR401023-5G
Ácido 3-cloro-5-nitrobenzoico 98%
Ácido 3-cloro-5-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263224
Núm. CAS: 34662-36-7