Alcohol 4-cloro-3-nitrobencílico
Proveedor: Apollo Scientific
OR401027-25G
APOSOR401027-25GEA 69.6 EUR
APOSOR401027-25G
Alcohol 4-cloro-3-nitrobencílico
Alcohol 4-cloro-3-nitrobencílico
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187.58 g/mol
Pto. de fusión: 66
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007086
Núm. CAS: 55912-20-4