2-Ethynylnaphthalene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40103-1G OR40103-5G OR40103-250MG
APOSOR40103-1GEA 58 EUR
APOSOR40103-1G APOSOR40103-5G APOSOR40103-250MG
2-Ethynylnaphthalene 98%
2-Ethynylnaphthalene
Formula: C₁₂H₈
Pto. Ebullición: 110 °C
Pto. de fusión: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00870424
Núm. CAS: 2949-26-0