5-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR401043-10G OR401043-1G OR401043-5G
APOSOR401043-10GEA 139 EUR
APOSOR401043-10G APOSOR401043-1G APOSOR401043-5G
5-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
5-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉IO₃
Pto. de fusión: 57…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683862
Núm. CAS: 40757-09-3