Isocianato de 2-iodofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR401067-1G OR401067-25G OR401067-5G
APOSOR401067-1GEA 58 EUR
APOSOR401067-1G APOSOR401067-25G APOSOR401067-5G
Isocianato de 2-iodofenilo
Isocianato de 2-iodofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄INO
MW: 245.02 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C
Densidad: 1.891 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00673044
Núm. CAS: 128255-31-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III