Isocianato de 3-iodofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR401068-1G OR401068-25G OR401068-5G
APOSOR401068-1GEA 72.5 EUR
APOSOR401068-1G APOSOR401068-25G APOSOR401068-5G
Isocianato de 3-iodofenilo
Isocianato de 3-iodofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄INO
MW: 245.02 g/mol
Pto. Ebullición: 55 °C/0.23mmHg
Densidad: 1.86 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037088
Núm. CAS: 23138-56-9
UN: 2206
ADR: 6.1 III