Isocianato de 4-iodofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR401069-1G OR401069-5G
APOSOR401069-1GEA 33.5 EUR
APOSOR401069-1G APOSOR401069-5G
Isocianato de 4-iodofenilo
Isocianato de 4-iodofenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₄INO
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013875
Núm. CAS: 15845-62-2