5-Aminoquinolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4011-25G OR4011-5G
APOSOR4011-25GEA 52.4 EUR
APOSOR4011-25G APOSOR4011-5G
5-Aminoquinolina 97%
5-Aminoquinoline
Formula: C₉H₈N₂
Pto. Ebullición: 310 °C
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006797
Núm. CAS: 611-34-7
EINECS: 210-266-1