4-Metil-2-nitroanísol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40113-100G OR40113-25G
APOSOR40113-100GEA 116 EUR
APOSOR40113-100G APOSOR40113-25G
4-Metil-2-nitroanísol 98+%
4-Metil-2-nitroanísol
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. Ebullición: 154 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 44447 °C
Densidad: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024540
Núm. CAS: 119-10-8
EINECS: 204-296-4