4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40118-5G
APOSOR40118-5GEA 94.4 EUR
APOSOR40118-5G
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044156
Núm. CAS: 926922-40-9