6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40121-100MG OR40121-1G
APOSOR40121-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR40121-100MG APOSOR40121-1G
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781476
Núm. CAS: 885520-98-9