5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40128-1G OR40128-100MG OR40128-250MG
APOSOR40128-1GEA 314 EUR
APOSOR40128-1G APOSOR40128-100MG APOSOR40128-250MG
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028624
Núm. CAS: 1159511-80-4