3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4014-1G
APOSOR4014-1GEA 317 EUR
APOSOR4014-1G
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BN₂O₃
MW: 236,08 g/mol
Pto. de fusión: 42…45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115706
Núm. CAS: 850567-31-6