4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40151-500MG OR40151-1G OR40151-5G
APOSOR40151-500MGEA 39.3 EUR
APOSOR40151-500MG APOSOR40151-1G APOSOR40151-5G
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028644
Núm. CAS: 1245816-09-4