3,4-Dimethoxybenzophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,4-Dimethoxyphenyl)(phenyl)methanone
OR40183-100G
APOSOR40183-100GEA 81.2 EUR
APOSOR40183-100G
3,4-Dimethoxybenzophenone 98%
3,4-Dimethoxybenzophenone
Formula: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,2700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075875
Núm. CAS: 4038-14-6