5-Bromobenzotriazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1H-1,2,3-benzotriazole, 5-Bromo-1H-benzotriazole
OR40184-1G OR40184-5G
APOSOR40184-1GEA 122 EUR
APOSOR40184-1G APOSOR40184-5G
5-Bromobenzotriazol 95%
5-Bromobenzotriazol
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464510
Núm. CAS: 32046-62-1