3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 6-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
OR40190-1G OR40190-5G OR40190-10G
APOSOR40190-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40190-1G APOSOR40190-5G APOSOR40190-10G
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Pto. de fusión: 110…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095086
Núm. CAS: 126325-47-1