3-Amino-2,6-dibromopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dibromopyridin-3-amine
OR40191-25G OR40191-5G
APOSOR40191-25GEA 62.5 EUR
APOSOR40191-25G APOSOR40191-5G
3-Amino-2,6-dibromopyridine
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Pto. de fusión: 147…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128862
Núm. CAS: 39856-57-0