Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40195-1G OR40195-5G OR40195-25G
APOSOR40195-1GEA 30.6 EUR
APOSOR40195-1G APOSOR40195-5G APOSOR40195-25G
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Pto. de fusión: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00101268
Núm. CAS: 21230-43-3