Piperidin-3-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40196-5G OR40196-1G OR40196-250MG
APOSOR40196-5GEA 112 EUR
APOSOR40196-5G APOSOR40196-1G APOSOR40196-250MG
Piperidin-3-one hydrochloride
Piperidin-3-one hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06796739
Núm. CAS: 61644-00-6