Ácido 4-bromoftalico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40201-25G OR40201-100G
APOSOR40201-25GEA 87 EUR
APOSOR40201-25G APOSOR40201-100G
Ácido 4-bromoftalico 98%
Ácido 4-bromoftalico
Formula: C₈H₅BrO₄
Pto. de fusión: 162…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043538
Núm. CAS: 6968-28-1