Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40202-100G OR40202-250G OR40202-500G
APOSOR40202-100GEA 102 EUR
APOSOR40202-100G APOSOR40202-250G APOSOR40202-500G
Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo
Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C/20mmHg
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02313742
Núm. CAS: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
UN: 3265
ADR: 8,II