3-Bromopiridin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromopyridin-2(1H)-one, 3-Bromopyridin-2-ol, 3-Bromo-2-pyridinol
OR40206-1G OR40206-25G OR40206-5G
APOSOR40206-1GEA 49.3 EUR
APOSOR40206-1G APOSOR40206-25G APOSOR40206-5G
3-Bromopiridin-2-ol 98%
3-Bromopiridin-2-ol
Formula: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Pto. de fusión: 179…189 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411569
Núm. CAS: 13466-43-8