5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40207-1G OR40207-250MG OR40207-5G
APOSOR40207-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40207-1G APOSOR40207-250MG APOSOR40207-5G
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid
Formula: C5H5NO2S
MW: 143.1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738813
Núm. CAS: 120237-76-5