(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40209-1G OR40209-5G
APOSOR40209-1GEA 85.7 EUR
APOSOR40209-1G APOSOR40209-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₇NO₅
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094867
Núm. CAS: 198646-60-5