(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40210-1G OR40210-5G
APOSOR40210-1GEA 82.8 EUR
APOSOR40210-1G APOSOR40210-5G
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₇NO₅
Pto. de fusión: 119…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953681
Núm. CAS: 1212176-33-4