6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40220-1G OR40220-250MG
APOSOR40220-1GEA 0 EUR
APOSOR40220-1G APOSOR40220-250MG
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08703290
Núm. CAS: 552331-06-3