3-Bromoisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40221-1G OR40221-250MG
APOSOR40221-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40221-1G APOSOR40221-250MG
3-Bromoisoquinoline
3-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
MW: 208,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234479
Núm. CAS: 34784-02-6