7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40228-1G OR40228-250MG
APOSOR40228-1GEA 159 EUR
APOSOR40228-1G APOSOR40228-250MG
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
MW: 242,4997 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044699
Núm. CAS: 1029720-65-7