1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indazole-6-carbaldehyde, 6-Formylindazole, INDAZOLE-6-CARBOXALDEHYDE, 6-Formyl-1H-indazole
OR40229-1G OR40229-250MG
APOSOR40229-1GEA 24.8 EUR
APOSOR40229-1G APOSOR40229-250MG
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Pto. de fusión: 181…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738282
Núm. CAS: 669050-69-5