1H-Indole-7-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40232-25G
APOSOR40232-25GEA 174 EUR
APOSOR40232-25G
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
1H-Indole-7-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
MW: 142,1573 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800653
Núm. CAS: 96631-87-7