2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40235-1G OR40235-5G
APOSOR40235-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40235-1G APOSOR40235-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,5400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739036
Núm. CAS: 374068-01-6