1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Azaindole-5-carboxylic acid
OR40241-1G
OR40241-5G
OR40241-10G
APOSOR40241-1GEA
40.6
EUR
APOSOR40241-1G
APOSOR40241-5G
APOSOR40241-10G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formula:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08272240 Núm. CAS: 754214-42-1 |