2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40260-1G OR40260-250MG
APOSOR40260-1GEA 29 EUR
APOSOR40260-1G APOSOR40260-250MG
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Pto. de fusión: 201…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955619
Núm. CAS: 17228-74-9