3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40274-1G OR40274-5G
APOSOR40274-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40274-1G APOSOR40274-5G
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆IN
MW: 243,444 g/mol
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797817
Núm. CAS: 42872-79-7