5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR40278-1G OR40278-250MG OR40278-5G
APOSOR40278-1GEA 0 EUR
APOSOR40278-1G APOSOR40278-250MG APOSOR40278-5G
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09701264
Núm. CAS: 91476-80-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR