Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40280-1G OR40280-250MG
APOSOR40280-1GEA 69.6 EUR
APOSOR40280-1G APOSOR40280-250MG
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11706992
Núm. CAS: 81569-46-2