Methyl 5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromobenzo[d]oxazole-7-carboxylate
OR40282-1G OR40282-500MG
APOSOR40282-1GEA 237 EUR
APOSOR40282-1G APOSOR40282-500MG
Methyl 5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₆BrNO₃
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140293
Núm. CAS: 1221792-83-1