4-Bromo-2-piridona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40285-1G OR40285-5G
APOSOR40285-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40285-1G APOSOR40285-5G
4-Bromo-2-piridona 99%
4-Bromo-2-piridona
Formula: C₅H₄BrNO
Pto. de fusión: 201…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234041
Núm. CAS: 36953-37-4